missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Colder Products Company Male Luer Genderless MicroCNX Connector
Descripción
- The MicroCNX line of connectors is engineered specifically for the challenging conditions of biological media transfer in bioprocessing, cell therapy, and gene therapy applications.
- The connector comes in a range of tubing sizes; a luer connection option to create a sterile, closed connection on an existing luer connection; and the ULT version is ideal for assemblies for cryogenic freezing cassettes or connection to PVC tubing.
- Finish: Molded White
- Pressure Range: Up to 43.5 psi, 3 bar
- Free Floating
- Temperature Range: 34°F to 104°F (1°C to 40°C)
- Seal Options: Silicone, platinum-cured, USP Class VI, ADCF
- Non-Valved
Especificaciones
Especificaciones
| Autoclavable | Autoclavable |
| Material | Polycarbonate |
| Sterility | Non-sterile |
| Color | White, Blue |
| Product Type | Connector |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?