missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Notrax Male MD-X Ramp System™ for Cushion Ease™ and SafetyStance™ Series
Descripción
- The 552 MD Extended Safety Ramp System™ Nitrile heavy duty bevels are compatible with both the CushionEase™ and SafetyStance™ Custom range
- These bevels are 15 cm wide and 91 cm long and have been designed to provide easier access on and off the mat for things such as carts or trolleys
- Their 100% nitrile rubber compound also ensures that these bevels are resistant to most oils making them perfect for heavier duty applications
- It is available in black and yellow, which comply with OSHA code 1910-144
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Black |
| Length (English) | 36 in. |
| Length (Metric) | 91 cm |
| Material | Nitrile Rubber |
| Type | Industrial and Commercial Matting |
| Width (Metric) | 15 cm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?