missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Malonic Acid Disodium Salt Monohydrate, TRC

Product Code. 30480856
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
10 g
50 g
Unit Size:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30480856 10 g 10g
30471420 5 g 5g
30482209 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30480856 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM15803010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 26522-85-0
Molecular Formula C3H2Na2O4 . H2O
Molecular Weight (g/mol) 166.04
IUPAC Name disodium;propanedioate;hydrate
SMILES O.[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CC(=O)[O-]

Specifica

Quantity 10 g
InChI Formula InChI=1S/C3H4O4.2Na.H2O/c4-2(5)1-3(6)7;;;/h1H2,(H,4,5)(H,6,7);;;1H2/q;2*+1;/p-2
Formula Weight 165.9854
Chemical Name or Material Malonic Acid Disodium Salt Monohydrate
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.