missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Specifications
Specifications
| CAS | 1313-13-9 |
| Physical Form | Powder |
| Quantity | 25 g |
| Molecular Formula | MnO2 |
| MDL Number | MFCD00003463 |
| Synonym | manganese dioxide, manganese iv oxide, manganese peroxide, manganese superoxide, manganese black, manganese binoxide, manganese oxide, mangandioxid, black manganese oxide, braunstein |
| InChI Key | NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | O=[Mn]=O |
| IUPAC Name | dioxomanganese |
| Molecular Weight (g/mol) | 86.94 |
| Show More |
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?