missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MBL™ Dropping Pipettes for Soda-Lime Reagent Bottles

Product Code. 15419793
Click to view available options
Description:
14/15 Joint
14/23 Joint
19/26 Joint
For Use With (Equipment):
100 mL Bottle
250 mL Bottle
50 mL Bottle
Unit Size:
Pack of 5
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 15419793

Brand: MBL SBD050

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Manufactured from clear soda-lime glass

  • With integral ground glass cone on pipette
  • Supplied with rubber teats
  • Bottles available separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Description 14/15 Joint
Material Soda Lime Glass
Includes Dropping pipettes with silicone teat
Type Pasteur Pipet
For Use With (Equipment) 50 mL Bottle
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato