missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Manutan Medium duty shelving with 18 white economy box, blue/orange

Code produit. 12892029
Encompass_Preferred
Click to view available options
Color:
White
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 12892029

Marque: Manutan 854R201

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Single stacked boxes for quick and easy access. Capacity of 10kg per box.
  • Six shelves
  • 18 boxes
  • Shelf capacity UDL: 340kg
  • White box
  • Blue/orange
  • Dimensions (H x W x D): 1600mm x 915mm x 380mm

Spécification

Color White
Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis