Learn More
STEMCELL Technologies MegaCult™-C Evans Blue Stain
Product Code. 17140002
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mL
Unit Size:
5mL
Product Code. Quantity Unit Size
17140002 5 mL 5mL
1 options
Product Code. 17140002 Supplier STEMCELL Technologies Supplier No. 04913
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Counterstain
  • MegaCult™-C Staining Kit for CFU-Mk contains all the reagents needed to stain fixed and dehydrated CFU-Mk colonies cultured in MegaCult™-C collagen-based medium
  • Megakaryocytes and platelets expressing the glycoprotein IIb/IIIa are stained with anti-human CD41 antibody and an alkaline phosphatase detection system
  • The kit is also suitable for detection of bipotential erythroid-megakaryocyte progenitor cells (BFU-E/Mk)
Spezifikation
CAS 314-13-6
Quantity 5 mL
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.