missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- The sporty, ergonomic design and ultra-comfortable fit means these goggles both protect and allow you to get on with your day. Also perfect for those wearing prescription spectacles as they have a generous internal volume.
Spécification
Spécification
| Lens Coating | Uncoated |
| Lens Tint | Clear |
| Product Type | Full-view Goggles |
| Material | Polycarbonate |
| Disposable | Reusable |
| Lens Material | Polycarbonate |
| Frame Material | Plastic |
| UV Protection | UV400 |
| Frame Type | Classic |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?