missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(±)-Menthone, TRC

Product Code. 30482303
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
1 g
2 g
Unit Size:
100mg
1g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30482303 100 mg 100mg
30464778 2 g 2g
30479733 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30482303 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM219135100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 89-80-5
Molecular Formula C10H18O
Molecular Weight (g/mol) 154.25
Synonym trans-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanone, trans-p-Menthan-3-one, DL-Menthone, Menthone, Menthone G, Neomenthone, dl-Menthone, p-Menthone, trans-Menthan-3-one, trans-Menthone, trans-p-Menthan-3-one, trans-p-Menthone
SMILES OC[C@H](O)CO[C@H]1C(O)C(O)[C@@H](O)C(CO)O1

Spezifikation

Quantity 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-9H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+/m1/s1
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material (±)-Menthone
Grade GC
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.