missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Methanol CHROMASOLV™, gradient grade, for HPLC, ≥99.9%, Solstice
Description
- Same high quality as CHROMASOLV HPLC
- Additional testing for HPLC via gradient analysis and UV-VIS spectroscopy
- Low UV profile by HPLC
- Low impurity gradient LC baseline
Spécification
Spécification
| Melting Point | -98°C |
| Absorbance | absorption/ in accordance |
| Density | 0.791g/mL at 25°C |
| Quantity | 4 x 2.5 L |
| Refractive Index | n20/D 1.329 |
| Linear Formula | CH3OH |
| Vapor Pressure | 97.68mmHg (20°C) |
| Beilstein | 1098229 |
| Boiling Point | 64.7°C |
| Formula Weight | 32.04g/mol |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Methanol
- Danger
- Acute toxicity Category 3
- Flammable liquid Category 2
- Specific target organ toxicity after single exposure Category 1
- H225-Highly flammable liquid and vapour.
- H301-Toxic if swallowed.
- H311-Toxic in contact with skin.
- H331-Toxic if inhaled.
- H370-Causes damage to organs.
- P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
- P243-Take precautionary measures against static discharge.
- P260-Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P284-[In case of inadequate ventilation] wear respiratory protection.
- P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
- P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
- P308+P313-IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
- MIXTURE LIST-Contain: methanol
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?