missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methoxyflurane, TRC

Product Code. 30472140
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 g
Unit Size:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30472140 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30472140 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM26267510G
 Restricted Item

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemical Name or Material Methoxyflurane
CAS 76-38-0
Purity Grade Notes GC
Molecular Formula C3 H4 Cl2 F2 O
Quantity 10 g
Synonym Dichloro-2,2-difluoro-2-methoxyethane, 2,2-Dichloro-1,1-difluoro-1-methoxyethane, 2,2-Dichloro-1,1-difluoroethyl Methyl Ether, Analgizer, Anecotan, DA 759, Inhalan, Methoflurane, Methoxane, Methoxyfluran, Methoxyflurane, Methyl 1,1-difluoro-2,2-dichloroethyl ether, Metofane, Metoxfluran, Metoxifluran, NSC 110432, Penthrane, Pentran, Pentrane
InChI Formula InChI=1S/C3H4Cl2F2O/c1-8-3(6,7)2(4)5/h2H,1H3
SMILES COC(F)(F)C(Cl)Cl
IUPAC Name 2,2-dichloro-1,1-difluoro-1-methoxyethane
Molecular Weight (g/mol) 164.97
Formula Weight 163.9607
Percent Purity >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.