missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methyl 2-formyl-4-methyl-4H-furo[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™

Product Code. 10653235
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
Unit Size:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
10653235 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10653235 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07698DA
 Restricted Item
Estimated Shipment: 19-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Spécification

CAS 164667-56-5
CAS Min % 97.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Molecular Formula C10H9NO4
MDL Number MFCD08060547
Quantity 1 g
Synonym methyl 2-formyl-4-methyl-4h-furo 3,2-b pyrrole-5-carboxylate, methyl 2-formyl-4-methylfuro 3,2-b pyrrole-5-carboxylate, methyl 2-formyl-4-methylfurano 2,3-d pyrrole-5-carboxylate, 2-formyl-4-methyl-4h-furo 3,2-b pyrrole-5-carboxylic acid methyl ester
InChI Key VUQKFEPTRLQDRG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C(=CC2=C1C=C(O2)C=O)C(=O)OC
IUPAC Name methyl 2-formyl-4-methylfuro[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 207.185
PubChem CID 7537673
Formula Weight 207.18
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material Methyl 2-formyl-4-methyl-4H-furo[3, 2-b]pyrrole-5-carboxylate
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.