missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell Microgard™ 2000 Standard White Coveralls with Collar
Description
- Coverall with collar
- White bound seams
- Elasticated hood, waist, wrists and ankles
- Includes fingerloops
- 2-way front zipper with re-sealable storm flap.
- Excellent liquid penetration resistance and barrier to fine particulates (>0.01 microns)
- High quality two-way stretch microporous film provides an effective liquid and particle barrier
- Moisture vapor permeable to help reduce the risk of heat stress
- Silicone free - Critical in paint spraying applications
- Low linting - Reduces the risk of fibre contamination in some critical areas
- Optimised body fit provides wearer comfort and safety
- Anti-static treatment
Spécification
Spécification
| Product Type | General Purpose Coveralls |
| Size | X-Large |
| Gender | Unisex |
| Material | Microporous Polyethylene Laminate (Non-woven) |
| Color | White |
| Disposable | Single-use |
| Waist Style | Elastic |
| Ankle Style | Elastic |
| Cuff Style | Elastic |
| Neck Style | Collared |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?