missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labcon™ Microtube Floating Storage Racks

Product Code. 17527896 Shop All Labcon Products
Change view
Click to view available options
Size:
24-place
48-place
Closure Included:
Clear Lid
None
Unit Size:
Pack of 10
Pack of 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Size Closure Included Unit Size
17527896 48-place Clear Lid Pack of 5
17537896 24-place None Pack of 10
17547896 24-place Clear Lid Pack of 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17527896 Proveedor Labcon™ N.º de proveedor 30352300009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.20 €
    19.04 € / Pack of 5
    Save 3.16 €
    14% Off
Ver todas las promociones
In Stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Available in 24- or 48-place arrays with or without lids.

  • Holds 1.5, 1.7, or 2 mL microtubes
  • Freezable to -80°C
  • Made in USA

Especificaciones

Closure Included Clear Lid
Autoclavable Autoclavable
Color White
Holds 1.5, 1.7, 2 mL Microtubes
Material Polypropylene
Size 48-place
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.