missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ML-098, MedChemExpress
Description
ML-098 (CID-7345532) is an activator of the GTP-binding protein Rab7 with an EC50 of 77.6 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | ML-098 |
| CAS | 878978-76-8 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C19H19NO3 |
| Quantity | 5 mg |
| Synonym | CID-7345532 |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 29 mg/mL (93.74 mM) |
| SMILES | O=C(C1=CN(CCOC2=CC(C)=CC=C2C)C3=C1C=CC=C3)O |
| Molecular Weight (g/mol) | 309.36 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?