Learn More
Invitrogen™ Laurdan (6-Dodecanoyl-2-Dimethylaminonaphthalene)
Description
When the lipophlilic probe laurdan is incorporated into membranes, its fluorescence spectra is sensitive to the physical state of the surrounding phospholipids.
To make a concentrated stock solution of up to 20 mM, dissolve in either DMF or acetonitrile. Store frozen, desiccated and protected from light.
Order Info
Shipping Condition: Room Temperature
Specifications
Specifications
| Color | Green |
| Content And Storage | Store at room temperature and protect from light. |
| For Use With (Equipment) | Fluorescence Microscope |
| Quantity | 100 mg |
| Detection Method | Fluorescence |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Label Type | Fluorescent Dye |
| Product Type | Dye |
| Sub Cellular Localization | Cell Membranes, Lipids |
| Molecular Weight (g/mol) | 353.55 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.