missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress Morusin

Product Code. 16419048
Encompass_Preferred
Click to view available options
:
10 mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16419048

Brand: MedChemExpress HYN0622

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

MedChemExpress Morusin is a prenylated flavonoid isolated from M. australis with various biological activities, such as antitumor, antioxidant, and anti-bacteria property. Morusin could inhibit NF-κB and STAT3 activity.

Especificaciones

Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molecular Weight (g/mol) 420.45 g/mol
Shipping Condition Room temperature
For Use With (Application) Cancer-Kinase/protease
CAS 62596-29-6
Product Type Natural Products
Purity 99.83%
Solubility DMSO : ≥ 100 mg/mL (237.84 mM)
Synonym Mulberrochromene
Target NF-κB∣STAT∣Bacterial
Quantity 10 mg
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado