missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gilson™ Repetman, Motorized Repetitive Dispensing Pipetter

Product Code. 10287322 Shop All Gilson Products
Change view
Click to view available options
Plug Type:
EU
Unit Size:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Plug Type Conditionnement
10287322 EU Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10287322 Fournisseur Gilson™ Code fournisseur F164501

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Ideal for routine, repetitive dosing applications in a variety of scientific industries. Gilson™ Repetman, Motorized Repetitive Dispensing Pipetter features superior reliability and performance.

  • Ergonomic design
  • Continuous volume adjustment from 1μL to 50mL
  • Extremely low activation force
  • Motorized drive
  • Easy one-handed operation
  • Automatic tip size identification
  • Intuitive menu-driven operation with three operation modes: pipetting, dispensing and automated dispensing
  • True pipetting rate detection and automated adjustment of dispensing rhythm
  • Lightweight, fatigue-free operation
  • Large LCD screen
  • Easily charge the battery with automatic charging stand
  • Compatible with most standard syringe tips
  • Auto power off
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Certifications/Compliance CE
Number of Channels 1
Type Motorized Repetitive Dispensing Pipettor
Plug Type EU
Quantity 1 Each
Temperature (Metric) Operating 15°C to 40°C
Voltage 230 V
Amperage 500 mA
Frequency 50 Hz
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.