missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
Colorless to yellowish oil from the seeds of the flax plant.
Specifications
Specifications
| Product Type | Animal Diet |
| Format | Liquid |
| Quantity | 450 g |
| Storage Requirements | 15°C to 30°C |
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?