missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Specifications
Specifications
| Color | Reddish Brown |
| Species | Porcine |
| Form | Liquid |
| Product Type | Porcine Serum |
| Quantity | 100 mL |
| Concentration | 6.5 to 8.6g/dL |
| Sterility | Sterile |
| Sterilization Method | 0.2 μm filtration |
| Endotoxin Concentration | 1.2EU/mL |
| For Use With (Application) | Media supplement in Virus and mycoplasma production applications, as well as certain specialized applications |
| Show More |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?