missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- Improved heating capacity
- Reduced noise level
- Design optimized for low evaporation, less maintenance, and easy cleaning
- Provides reliable and reproducible temperature control
- Controls located on front panel and navigated via digital panel
- Contains R 134a™, an ozone friendly HFC-type coolant
Spezifikation
Spezifikation
| For Use With (Application) | Temperature Control |
| For Use With (Equipment) | Electrophoresis Equipment |
| Type | Thermostatic Circulator |
| Width (Metric) | 22.7 cm |
| Height (Metric) | 58.8 cm |
| Weight (Metric) | 29 kg |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?