missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-(1-Naphthyl)ethylenediamine, dihydrochoride, For ACS analysis, ≥98%, MP Biomedicals™

Product Code. 11492882 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
11492882 100 g 100g
11482882 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11492882 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 0215254980

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chemische Identifikatoren

CAS 1465-25-4
Molecular Formula C12H16Cl2N2
Molecular Weight (g/mol) 259.174
InChI Key MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-1-naphthyl ethylenediamine dihydrochloride, n1-naphthalen-1-yl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, marshall's reagent, n-1-naphthylethylenediamine dihydrochloride, ccris 425, unii-h734599kjl, 1,2-ethanediamine, n-1-naphthalenyl-, dihydrochloride, 2-1-naphthylamino ethylamine 2hcl, bratton-marshall reagent, n-1-naphthalenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride
PubChem CID 15106
ChEBI CHEBI:53452
IUPAC Name N'-naphthalen-1-ylethane-1,2-diamine;dihydrochloride
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2NCCN.Cl.Cl

Spezifikation

Assay Percent Range ≥98%
Quantity 100 g
Formula Weight 259.18
Grade ACS Reagent
Physical Form Powder
Chemical Name or Material N-(1-Naphthyl)Ethylenediamine), For ACS analysis
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.