missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-(2-Hydroxyethyl)-4-methyl-2-((4-methyl-1H-indol-3-yl)thio)pentamide, TRC

Product Code. 30404500
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 mg
Unit Size:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Tamaño de la unidad
30404500 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30404500 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH82558525MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Chemical Name or Material N-(2-Hydroxyethyl)-4-methyl-2-((4-methyl-1H-indol-3-yl)thio)pentamide
CAS 1027997-01-8
Molecular Formula C17 H24 N2 O2 S
Quantity 25 mg
Synonym S 3969
InChI Formula InChI=1S/C17H24N2O2S/c1-11(2)9-14(17(21)18-7-8-20)22-15-10-19-13-6-4-5-12(3)16(13)15/h4-6,10-11,14,19-20H,7-9H2,1-3H3,(H,18,21)
SMILES CC(C)CC(Sc1c[nH]c2cccc(C)c12)C(=O)NCCO
IUPAC Name N-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-2-[(4-methyl-1H-indol-3-yl)sulfanyl]pentanamide
Molecular Weight (g/mol) 320.45
Formula Weight 320.156
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.