missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Benzyloxycarbonyl-L-methionine, 98+%, Thermo Scientific™

Product Code. 15468889
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
Unit Size:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
15468889 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15468889 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08840.06

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

CAS 1152-62-1
Melting Point 67°C to 71°C
Molecular Formula C13H17NO4S
MDL Number MFCD00065124
Quantity 5 g
Beilstein 2058696
Synonym z-met-oh, n-cbz-l-methionine, cbz-l-methionine, cbz-met-oh, z-l-methionine, n-carbobenzyloxy-l-methionine, n-carbobenzoxy-l-methionine, benzyloxycarbonyl-l-methionine, n-benzyloxy carbonyl-l-methionine, n-benzyloxycarbonyl-l-methionine
InChI Key FPKHNNQXKZMOJJ-UHFFFAOYNA-N
Optical Rotation −26° (c=1 in Methanol)
SMILES CSCCC(NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
IUPAC Name (2S)-4-methylsulfanyl-2-(phenylmethoxycarbonylamino)butanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 283.34
PubChem CID 1550857
Formula Weight 283.35
Percent Purity ≥98%
Chemical Name or Material N-Benzyloxycarbonyl-L-methionine
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.