missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
n-Butylethylmagnesium, 0.9M solution in heptane, AcroSeal™
Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
100 mL
800 mL
Packaging:
AcroSeal™ Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
100mL
800mL
Beskrivning
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Color | Colorless |
| Density | 0.7300g/mL |
| Packaging | AcroSeal™ Glass Bottle |
| Linear Formula | CH3CH2Mg(CH2)3CH3 |
| Quantity | 800 mL |
| Specific Gravity | 0.73 |
| Solubility Information | Solubility in water: reacts |
| Formula Weight | 110.48 |
| Physical Form | Liquid |
| Chemical Name or Material | n-Butylethylmagnesium, 0.9M Solution in Heptane |
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering