missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

n-Heptyl 4-Hydroxybenzoate, TRC

Product Code. 30406320
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30406320 100 g -
30393082 5 g 5g
30389922 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30406320 Supplier Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH283180100G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 1085-12-7
Molecular Formula C14 H20 O3
Molecular Weight (g/mol) 236.31
Synonym Benzoic acid, 4-hydroxy-, heptyl ester (9CI, ACI), Benzoic acid, p-hydroxy-, heptyl ester (6CI, 7CI, 8CI), Heptyl alcohol, p-hydroxybenzoate (6CI), Heptyl 4-hydroxybenzoate, Heptyl p-hydroxybenzoate, Heptyl paraben, n-Heptyl 4-hydroxybenzoate, n-Heptyl p-hydroxybenzoate, Nipaheptyl, NSC 309818, Staypro WS 7, 4-Hydroxybenzoic acid heptyl ester
IUPAC Name heptyl 4-hydroxybenzoate
SMILES CCCCCCCOC(=O)c1ccc(O)cc1

Especificaciones

Quantity 100 g
InChI Formula InChI=1S/C14H20O3/c1-2-3-4-5-6-11-17-14(16)12-7-9-13(15)10-8-12/h7-10,15H,2-6,11H2,1H3
Formula Weight 236.1412
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material 4-Hydroxybenzoic acid-n-heptyl ester
Grade HPLC
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.