missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Methyl-(6-thien-2-ylpyrid-3-yl)methylamine, 97%, Thermo Scientific™
Specifications
Specifikationer
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Assay Percent Range | 97% |
| Packaging | Amber Glass Bottle |
| Quantity | 250 mg |
| Formula Weight | 204.3 |
| Percent Purity | 97% |
| Chemical Name or Material | N-methyl-(6-thien-2-ylpyrid-3-yl)methylamine |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?