missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Methyl-N-(4-pyridylmethyl)amine, 97+%, Thermo Scientific™

Product Code. 10747834
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
10 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Unit Size:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Packaging Unit Size
10747834 1 g Amber Glass Bottle 1g
10565483 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10597104 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10747834 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. MO00914DA
 Restricted Item
Estimated Shipment: 12-03-2027
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

Chemical Identifiers

CAS 6971-44-4
Molecular Formula C7H10N2
Molecular Weight (g/mol) 122.171
InChI Key DNBWGFKLIBQQSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-1-pyridin-4-yl methanamine, n-methyl-n-4-pyridylmethyl amine, 4-pyridinemethanamine, n-methyl, methylpyridin-4-ylmethylamine, n-methyl-4-pyridylmethylamine, n-methyl-n-4-pyridinylmethyl amine, methyl pyridin-4-ylmethyl amine, n-methylpyridine-4-methylamine, n-methyl-n-pyridin-4-ylmethyl amine, methyl 4-pyridylmethyl amine
PubChem CID 81436
IUPAC Name N-methyl-1-pyridin-4-ylmethanamine
SMILES CNCC1=CC=NC=C1

Specifications

Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 1 g
Formula Weight 122.17
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material N-Methyl-N-(4-pyridinylmethyl)amine
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.