missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Methyl-N-(quinolin-6-ylmethyl)amine, 95%, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS Min % | 94.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Assay Percent Range | 95% |
| Packaging | Amber glass bottle |
| Quantity | 250 mg |
| Formula Weight | 172.23 |
| Percent Purity | 95% |
| Chemical Name or Material | N-Methyl-N-(quinolin-6-ylmethyl)amine |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?