missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N,N’-Ethylenebis(iodoacetamide), TRC

Product Code. 30012757
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30012757 10 mg 10mg
30010363 50 mg 50mg
30009654 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30012757 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCE91750010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 7250-43-3
Molecular Formula C6 H10 I2 N2 O2
Molecular Weight (g/mol) 395.96
IUPAC Name 2-iodo-N-[2-[(2-iodoacetyl)amino]ethyl]acetamide
SMILES ICC(=O)NCCNC(=O)CI

Spécification

Quantity 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H10I2N2O2/c7-3-5(11)9-1-2-10-6(12)4-8/h1-4H2,(H,9,11)(H,10,12)
Formula Weight 395.8832
Chemical Name or Material N,N'-Ethylenebis(iodoacetamide)
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.