missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Nitroso-N-methyl-N-tetradecylamine, TRC

Product Code. 30138061
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mg
50 mg
Unit Size:
50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30138061 50 mg 50mg
30010682 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30138061 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCN52996050MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 20-11-2026
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 75881-20-8
Molecular Formula C15H32N2O
Molecular Weight (g/mol) 256.43
Synonym N-Methyl-N-nitroso-1-tetradecanamine (ACI), N-Nitroso-N-methyltetradecylamine
SMILES CCCCCCCCCCCCCCN(C)N=O

Spezifikation

Quantity 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H32N2O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17(2)16-18/h3-15H2,1-2H3
Formula Weight 256.2515
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material N-Nitroso-N-methyl-N-tetradecylamine
Grade HPLC
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.