missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Phenylmethanesulfonamide, TRC

Product Code. 30416073
Change view
Click to view available options
Quantity:
500 mg
Unit Size:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30416073 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30416073 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP336610500MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Chemical Name or Material N-Phenylmethanesulfonamide
CAS 1197-22-4
Molecular Formula C7 H9 N O2 S
Quantity 500 mg
Synonym Methanesulfonamide','N-phenyl-, Methanesulfonanilide (6CI,7CI,8CI), N-Phenylmethanesulfonamide, Methanesulfanilide, Methylsulfonanilide, N-(Methylsulfonyl)aniline, N-Mesylaniline, NSC 11329
InChI Formula InChI=1S/C7H9NO2S/c1-11(9,10)8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3
SMILES CS(=O)(=O)Nc1ccccc1
IUPAC Name N-phenylmethanesulfonamide
Molecular Weight (g/mol) 171.217
Formula Weight 171.0354
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.