missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N1-(3-acetyl-4-hydroxyphenyl)acetamide, Thermo Scientific™

Product Code. 10096412
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
10096412 1 g 1g
10230205 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10096412 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. BTB10078DA
 Restricted Item
Estimated Shipment: 28-10-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Identificatori chimici

CAS 7298-67-1
Molecular Formula C10H11NO3
Molecular Weight (g/mol) 193.202
InChI Key DIQSYMRVTOVKQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl acetamide, n1-3-acetyl-4-hydroxyphenyl acetamide, n-3-acetyl-4-hydroxy-phenyl acetamide, 5'-acetamido-2'-hydroxyacetophenone, acetamide, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl, ksc380g7h, 3'-acetyl-4'-hydroxyacetanilide, 5-acetamido-2-hydroxyacetophenone, 5-acetamido-2-hydroxy-acetophenone, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl-acetamide
PubChem CID 81720
IUPAC Name N-(3-acetyl-4-hydroxyphenyl)acetamide
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)NC(=O)C)O

Specifica

Assay Percent Range 97%
Quantity 1 g
Formula Weight 193.2
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material N1-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)acetamide
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.