missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N1-((Ethylimino)methylene)-N3,N3-dimethylpropane-1,3-diamine, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 1892-57-5 |
| Molecular Formula | C8H17N3 |
| MDL Number | MFCD00044916 |
| Quantity | 10 g |
| SMILES | CN(C)CCCN=C=NCC |
| Molecular Weight (g/mol) | 155.24 |
| Percent Purity | 98% |
| Chemical Name or Material | N1-((Ethylimino)methylene)-N3,N3-dimethylpropane-1,3-diamine |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?