missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ N13-4 Micro Insert
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Color:
Clear
missing translation for 'unitSize'
Pack of 100
Spezifikation
Spezifikation
| Color | Clear |
| Volume (Metric) | 0.3 mL |
| Includes | With Metal spring |
| Base Style | Conical |
| Height (Metric) | 40 mm |
| Quantity | 100 Pk. |
| For Use With (Equipment) | Vials |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur