missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Naloxone Hydrochloride, TRC

Product Code. 17971445
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
250 mg
5 g
Unit Size:
100mg
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
17971445 250 mg 250mg
17911865 5 g 5g
17912095 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17971445 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCN285000250MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 28-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 357-08-4
Molecular Formula C19 H21 N O4 . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 363.84
Synonym Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-3,14-dihydroxy-17-(2-propen-1-yl)-, hydrochloride (1:1), (5α)-, Morphinan-6-one, 17-allyl-4,5α-epoxy-3,14-dihydroxy-, hydrochloride (8CI), Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-3,14-dihydroxy-17-(2-propenyl)-, hydrochloride, (5α)- (9CI), Normorphinone, N-allyl-7,8-dihydro-14-hydroxy-, hydrochloride (7CI), (-)-N-Allyl-14-hydroxynordihydromorphinone hydrochloride, (-)-Naloxone hydrochloride, EN 1530, EN 15304, N-Allyldihydro-14-hydroxynormorphinone hydrochloride, NIH 7890, Nalone, Nalonee, Naloxone hydrochloride, Narcan, Narcanti, l-Naloxone hydrochloride
IUPAC Name (4R,4aS,7aR,12bS)-4a,9-dihydroxy-3-prop-2-enyl-2,4,5,6,7a,13-hexahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-7-one;hydrochloride
SMILES Cl.Oc1ccc2C[C@H]3N(CC=C)CC[C@@]45[C@@H](Oc1c24)C(=O)CC[C@@]35O

Spezifikation

Quantity 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C19H21NO4.ClH/c1-2-8-20-9-7-18-15-11-3-4-12(21)16(15)24-17(18)13(22)5-6-19(18,23)14(20)10-11;/h2-4,14,17,21,23H,1,5-10H2;1H/t14-,17+,18+,19-;/m1./s1
Formula Weight 363.1237
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material Naloxone Hydrochloride
Grade HPLC
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.