missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nano-Secondary™ Alpaca, anti-Human, CoraLite Plus 647, Chromotek

Product Code. 18006865
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 μL
100 μL
Unit Size:
100µL
10µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
18006865 10 μL 10µL
18058695 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 18006865 Supplier Chromotek Supplier No. shuGCL647210
 Restricted Item
In Stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Alpaca Recombinant Monoclonal Antibody

Nano-Secondary™ alpaca anti-human IgG, recombinant VHH, is a human IgG-specific (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) antibody. This secondary antibody product consists of a Nanobody that binds to the Fc-domain of human IgG with high affinity and specificity.

Especificaciones

Antigen Nano-Secondary™
Conjugate CoraLite Plus 647
Host Species Alpaca
Quantity 10 μL
Primary or Secondary Secondary
Target Species Human
Form Liquid
Isotype IgG
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.