missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Neocuproine Hydrochloride Monohydrate, 99%

Product Code. 10255720 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
10255720 5 g 5g
10061840 25 g 25g
10105833 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10255720 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 153310050
ChemsChrom Mega Deals
Use promo code 27993
Afficher toutes les promotions
 Restricted Item
Estimated Shipment: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

CAS: 303136-82-5 | C14H12N2 | 208.26 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 303136-82-5 , 484-11-7
Molecular Formula C14H12N2
Molecular Weight (g/mol) 208.26
MDL Number MFCD00150062
InChI Key IYRGXJIJGHOCFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline hydrochloride monohydrate, 2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline hydrochloride hydrate, neocuproine hydrochloride monohydrate, neocuproine hydrate hydrochloride, c14h12n2.hcl.h2o, 2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline hydrate hydrochloride, neocuproine hydrochloride hydrate, neocuproinehydrochloridemonohydrate, neocuproine hydrochloride hydrate 98, neocuproine hydrochloride trihydrate, 98 %
PubChem CID 2723838
IUPAC Name 2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline;hydrate;hydrochloride
SMILES CC1=CC=C2C=CC3=CC=C(C)N=C3C2=N1

Spécification

CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Melting Point 250°C
Color Yellow
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 99%
Packaging Glass Bottle
Quantity 5 g
Formula Weight 262.75
Percent Purity 99%
Physical Form Fine Crystalline Powder
Chemical Name or Material Neocuproine hydrochloride monohydrate
Afficher plus Afficher moins

RUO – Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.