missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nickel Electro™ Nickel 201 Dish Lids

Product Code. 12747376 Shop All Nickel-Electro Products
Change view
Click to view available options
Diameter (Metric):
55 mm
60 mm
70 mm
75 mm
85 mm
90 mm
Unit Size:
Each
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diameter (Metric) unitSize
12747376 60 mm Each
12787376 90 mm Each
12777376 85 mm Each
12737376 55 mm Each
12757376 70 mm Each
12767376 75 mm Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 12747376 missing translation for 'mfr' Nickel Electro™ missing translation for 'supplierNo' 543
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Nickel Electro™ Nickel 201 Dish Lids are made to resist corrosive enviroments, which make it useful for maintaining product purity.

  • 99.6% nickel purity
  • Crevice free
  • High thermal and electrical conductivities
  • Low gas content
  • Low vapor pressure
  • Ideal for lab crucibles that are capable of withstanding oxidizing furnace atmospheres up to 1100°C

Specifica

Material Nickel
Type Dish Lid
Diameter (Metric) 60 mm
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.