missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MedChemExpress Nile Red
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
Unit Size:
100mg
10mg
500mg
50mg
Descripción
Nile Red is intensely fluorescent in all organic solvents and the fluorescence colors range from golden yellow to deep red.
Especificaciones
Especificaciones
| Content And Storage | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Product Type | Dye Reagents |
| Quantity | 50 mg |
| Shipping Condition | Room temperature |
| CAS | 7385-67-3 |
| Molecular Weight (g/mol) | 318.37 g/mol |
| Synonym | Nile Blue A oxazone ∣ Phenoxazone 9 |
| Target | HBV |
| Solubility | DMSO : ≥ 50 mg/mL (157.05 mM) ∣ H2O : 0.1 mg/mL (0.31 mM; Need ultrasonic) |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido