missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Ni-NTA Agarose

Artikelnummer. 11520656
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
10 mL
25 mL
100 mL
Packungsgröße:
100mL
10mL
25mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
11520656 10 mL 10mL
11540656 25 mL 25mL
11530656 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11520656 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. R90101
Black Friday Starts Here
Use promo code 27984
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Restricted Item
Estimated Shipment: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Includes

The Ni-NTA resin is pre-charged and able to bind up to 50mg of recombinant protein per 1mL of resin. It is provided as a 50% slurry in 30% ethanol. The resin will appear blue in color when charged with Ni2+

Nickel-charged affinity resin that can be used to purify recombinant proteins containing a polyhistidine (6xHis) sequence

  • Ni-NTA Agarose is a nickel-charged affinity resin that can be used to purify recombinant proteins containing a polyhistidine (6xHis) sequence
  • Proteins bound to the resin may be eluted with either low pH buffer or by competition with imidazole or histidine
  • One-step purification can be performed under both native and denaturing conditions
  • Ni-NTA uses the chelating ligand nitrilotriacetic acid (NTA) coupled to a cross-linked 6% agarose resin that is suitable for use in batch and gravity flow applications
  • Guaranteed stable for 6 months when properly stored at 4°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Content And Storage The Ni-NTA resin is pre-charged and able to bind up to 50 mg of recombinant protein per 1 ml of resin. It is provided as a 50% slurry in 30% ethanol. The resin will appear blue in color when charged with Ni2+ . Store at +4°C. Ni-NTA resin is guaranteed stable for 6 months when properly stored.
Stationary Phase Ni-NTA
Type Agarose
Quantity 10 mL
Form Suspension
Column Type Affinity Column

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.