missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tuttnauer Nozzle Cone

Product Code. 17888289 Shop All Tuttnauer Products
Click to view available options
:
Nozzle Cone
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 17888289

Brand: Tuttnauer D00543600

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Plastic cone diameter 15 to 32 mm for nozzles diameter 2.5 mm, nozzle cross diameter 4.

  • Plastic cone diameter 15 to 32 mm for nozzles diameter 2.5 mm.

Especificaciones

Material Plastic
Product Type Nozzle Cone
For Use With (Equipment) Nozzles (2.5 mm dia.)
Diameter (Metric) 15 to 32 mm
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado