missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

O-Desethyl Dapagliflozin (>80%), TRC

Product Code. 30005016
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mg
25 mg
50 mg
Unit Size:
25mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30005016 25 mg 25mg
30011198 5 mg 5mg
30005027 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30005016 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD29054325MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 864070-37-1
Molecular Formula C19 H21 Cl O6
Molecular Weight (g/mol) 380.82
Synonym D-Glucitol, 1,5-anhydro-1-C-[4-chloro-3-[(4-hydroxyphenyl)methyl]phenyl]-, (1S)-, (1S)-1,5-Anhydro-1-C-[4-chloro-3-[(4-hydroxyphenyl)methyl]phenyl]-D-glucitol, (2S,3R,4R,5S,6R)-2-[4-chloro-3-[(4-hydroxyphenyl)methyl]phenyl]-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3,4,5-triol
IUPAC Name (2S,3R,4R,5S,6R)-2-[4-chloro-3-[(4-hydroxyphenyl)methyl]phenyl]-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2ccc(Cl)c(Cc3ccc(O)cc3)c2

Specifications

Quantity 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C19H21ClO6/c20-14-6-3-11(8-12(14)7-10-1-4-13(22)5-2-10)19-18(25)17(24)16(23)15(9-21)26-19/h1-6,8,15-19,21-25H,7,9H2/t15-,16-,17+,18-,19+/m1/s1
Formula Weight 380.1027
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material Empagliflozin Impurity 3
Grade HPLC
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.