missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

o-Nitrofluorobenzene, TRC

Product Code. 30132696
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
100 g
Unit Size:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30132696 50 g 50g
30138473 100 g 100g
30003672 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30132696 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN49592050G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 1493-27-2
Molecular Formula C6H4FNO2
Molecular Weight (g/mol) 141.1
Synonym 1-Fluoro-2-nitrobenzene, 2-Fluoro-1-nitrobenzene, 2-Fluoronitrobenzene, 2-Nitro-1-fluorobenzene, 2-Nitrofluorobenzene, 4-Fluoro-3-nitrobenzene, NSC 51869, o-Fluoronitrobenzene;
IUPAC Name 1-fluoro-2-nitrobenzene
SMILES [O-][N+](=O)c1ccccc1F

Especificaciones

Quantity 50 g
InChI Formula InChI=1S/C6H4FNO2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8(9)10/h1-4H
Formula Weight 141.0226
Chemical Name or Material o-Nitrofluorobenzene
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.