Learn More
Carl Zeiss™ Objective A Achromat
Product Code. 13502340
Change view
Click to view available options
Type:
Oil PH3 M27
Magnification Power:
100X
Numerical Aperture:
1.25 mm
Unit Size:
Each
Product Code. Type Magnification Power Numerical Aperture unitSize
13502340 Oil PH3 M27 100X 1.25 mm Each
1 options
Product Code. 13502340 Supplier Carl Zeiss™ Supplier No. 4210919912
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Use these universal objectives for routine research. Zeiss™ A-Plan Objectives provide rich contrast and can be used with eyepieces with a field of view up to 23mm.
  • This class of objectives provides an attractive alternative to Achroplan objectives, both in routine and research applications
  • Allow contrasting methods ranging from brightfield to phase contrast and for excitation wavelength within the visible spectrum
  • Can be used for epifluorescence work
Specifications
Type Oil PH3 M27
Description Oil PH3 M27
Magnification Power 100X
Numerical Aperture 1.25 mm
Quantity 1 Ea.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.