missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Euro Protection™ Okenite Safety Shoes

Product Code. 12034295
Change view
Click to view available options
Size:
37
38
39
41
42
44
45
Unit Size:
Each
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Size Unit Size
12034295 39 Each
12014295 37 Each
12024295 38 Each
12054295 41 Each
12064295 42 Each
12084295 44 Each
12094295 45 Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 12034295 Fournisseur Euro Protection™ Code fournisseur 9OKEL39
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.75 €
    36.18 € / Pack of 1
    Save 46.57 €
    56% Off
Afficher toutes les promotions
In Stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Euro Protection™ Okenite Safety Shoes are breathable, easy to put on/take off, suitable for food industry use, and feature a composite toe cap for protection.

  • Suitable for food industry use
  • Easy-on and easy-off
  • Protective cover
  • Rounded heel for more comfortable driving
  • Microfiber upper
  • Breathable 3D mesh lining
  • Removable, textile and foam insole
  • Composite toe cap
  • Injected polyurethane midsole
  • Polyurethane outsole

Spécification

Color White, Gray
For Use With (Application) Suitable for food industry
Heel Style Rounded
Liner Material Breathable 3D mesh lining
Material Microfiber
Size 39
Sole Features Removable, textile and foam insole, injected polyurethane midsole, polyurethane outsole.
Sole Material Polyurethane
Style Low-cut
Toe Material Composite
Weight (Metric) 427 g per shoe in size 8
Certifications/Compliance (Europe) EN ISO 20345 : 2011
Product Type Safety Shoe
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.