missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B Braun™ Omnifix™ Solo 3-Piece Syringes

Product Code. 10179411
Click to view available options
Volume (Metric):
10 mL
Unit Size:
Pack of 100
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 10179411

Brand: B Braun™ 4617100V

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Features smooth plunger action and double-seal stopper. B Braun™ Omnifix™ Solo 3-Piece Syringes are designed for consistent performance.

  • High visibility; transparent barrel with permanent bold graduations
  • Secure backstop to prevent accidental plunger withdrawal
  • Double seal stopper prevents medication leakage
  • Large, stable finger grips
  • Components do not contain DEHP, PVC, or other rubber tree latex
  • Disposable
  • Piston with double sealing ring provides slow aspiration and injection

Spezifikation

Certifications/Compliance EN ISO 7886-1, ISO 10993 resp. DIN EN 30993
Material Polyisoprene Rubber (Tip), Polypropylene (Barrel), Polypropylene (Plunger)
Color Natural
Description High contrast black graduation
For Use With (Application) For slow aspiration and injection
Latex Free Yes
Product Type Centric Luer-lock 3-part Syringe
Disposable Single-use
Graduations 0.5 mL
Quantity 100/Pk.
Volume (Metric) 10 mL
Connection Type Centric Luer Lock
Graduated Yes
Sterility Sterile
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt