missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eagle™ Overpacks with Screw-On Lid
Description
- Eagle Overpack Poly Drums are constructed of yellow blow-moulded high-density polyethylene (HDPE) with UV inhibitors, is durable and lightweight, weather and chemical resistant, and has a yellow screw-on lid
- Ideal for safe storage, handling and transportation of hazardous materials, spill containment and cleanup of hazardous materials, original shipping container, bio waste disposal and incineration
- Overpacks - for use with larger non-damaged containers, can and drums of non-leaking hazardous materials - if leaking, must pack with sufficient sorbents for - NO FREE LIQUIDS
Spécification
Spécification
| Capacity (Metric) | 361 L |
| Color | Yellow |
| For Use With (Application) | Safe Storage, Handling and Transportation of Hazardous Materials |
| Material | Polyethylene |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?