missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Oxcarbazepine-D4 (Major), TRC

Product Code. 30422747
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 mg
Unit Size:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30422747 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30422747 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO86925225MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Chemical Name or Material Oxcarbazepine-D4
CAS 1020719-71-4
Purity Grade Notes HPLC
Molecular Formula C15 2H4 H8 N2 O2
Quantity 25 mg
Synonym Oxcarbazepine D4
InChI Formula InChI=1S/C15H12N2O2/c16-15(19)17-12-7-3-1-5-10(12)9-14(18)11-6-2-4-8-13(11)17/h1-8H,9H2,(H2,16,19)/i1D,3D,5D,7D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c2N(C(=O)N)c3ccccc3C(=O)Cc2c1[2H]
IUPAC Name 1,2,3,4-tetradeuterio-6-oxo-5H-benzo[b][1]benzazepine-11-carboxamide
Molecular Weight (g/mol) 256.29
Formula Weight 256.115
Percent Purity >95
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.