missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Oxcarbazepine-D4 (Major), TRC
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Oxcarbazepine-D4 |
| CAS | 1020719-71-4 |
| Purity Grade Notes | HPLC |
| Molecular Formula | C15 2H4 H8 N2 O2 |
| Quantity | 2.5 mg |
| Synonym | Oxcarbazepine D4 |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H12N2O2/c16-15(19)17-12-7-3-1-5-10(12)9-14(18)11-6-2-4-8-13(11)17/h1-8H,9H2,(H2,16,19)/i1D,3D,5D,7D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c2N(C(=O)N)c3ccccc3C(=O)Cc2c1[2H] |
| IUPAC Name | 1,2,3,4-tetradeuterio-6-oxo-5H-benzo[b][1]benzazepine-11-carboxamide |
| Molecular Weight (g/mol) | 256.29 |
| Show More |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?